Documenti fondamentali
818760
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, ether phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.530,00 €
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18760
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
6 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
ether phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Among the TSKgel HIC columns, TSKgel Ether-5PW has intermediate hydrophobity. It is an excellent choice for separating hydrophobic molecules such as membrane proteins or monoclonal antibodies such as IgG or IgM. Featuring a 1000 A pore size in a polymethacrylate base material, the Ether-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)