Documenti
P3C030C05
Millipore
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Materiali
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 85 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
2.4 cm (0.93 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
17.8 cm (7 in.)
Superficie filtrante
0.57 m2
Area membrana
0.57 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Descrizione generale
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi, che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono pensate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e di proteine ricombinanti e non ricombinanti.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 P3C030C05 è caratterizzato da pori da 30 kDa NMWCO, da un′area di filtrazione di 0,57 m2 e da una membrana PLCTK. Le sue misure sono: 2,3 cm (alt.) x 5,6 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1