Documenti fondamentali
818545
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for 2 mm ID SS TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
Scegli un formato
1 EA
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel frit
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18545
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
2 μm
Compatibilità
Tosoh 2 mm ID SS TSKgel Columns
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)