Documenti fondamentali
818387
TSKgel® SuperQ-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
Scegli un formato
1 EA
6.530,00 €
6.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
6.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
6.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L23
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18387
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
200 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
TSKgel SuperQ-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are modified with a strong anion exchanger. The resulting product exhibits very high protein capacities. TSKgel SuperQ-5PW is used for the separation and analysis of proteins, oligonucleotides and other biologically active molecules. TSKgel SuperQ-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins TSKgel SuperQ-5PW (20) and (30) and Toyopearl SuperQ-650.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)