Documenti fondamentali
807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
Scegli un formato
1 EA
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07619
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
2 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)