Documenti fondamentali
818386
TSKgel® SuperQ-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, ammonium ion, quaternary phase
Scegli un formato
1 EA
2.050,00 €
2.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.050,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
2.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiali
glass
agenzia
suitable for USP L23
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18386
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
TSKgel SuperQ-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are modified with a strong anion exchanger. The resulting product exhibits very high protein capacities. TSKgel SuperQ-5PW is used for the separation and analysis of proteins, oligonucleotides and other biologically active molecules. TSKgel SuperQ-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins TSKgel SuperQ-5PW (20) and (30) and Toyopearl SuperQ-650.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)