Documenti fondamentali
454605
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranone
98%
Scegli un formato
5 G
397,00 €
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
397,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)