Z777229
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Scegli un formato
1.800,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.800,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP5-4625
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCFiltri attivi