Documenti fondamentali
816139
TSKgel® G6000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Scegli un formato
1 EA
2.440,00 €
2.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.440,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
2.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® G6000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16139
Parametri
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
9 μm
Dimensione pori
ND
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
TSKgel G6000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of polymers with molecular weights of less than 40,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Stato fisico
Shipped in THF.
Altre note
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)