Documenti fondamentali
TANKMPK01
Milli-Q
Filtro di sfiato per serbatoi in PE (acqua di Tipo 2)
Vent Filter
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato
Scegli un formato
1 EA
200,00 €
200,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
200,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
9 cm (3.5 in.)
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo filtro di sfiato è progettato per fornire una protezione superiore all′acqua pura di tipo 2 ad alta resistività Elix® conservata in serbatoi in polietilene (PE) 30/60/100.
Un filtro di sfiato è impiegato per filtrare l′aria che entra nel serbatoio dell′acqua. Via via che il serbatoio si svuota dell′acqua che contiene, l′aria che entra nel sistema passa attraverso il filtro.
I filtri di sfiato contengono una combinazione di terreni di purificazione selezionati con cura per rimuovere contaminanti trasportati dall′aria che potrebbero abbassare la qualità dell′acqua purificata conservata.
Le cartucce dei filtri sono fabbricate in polipropilene, polieteresolfone (PES) e stirene-acrilonitrile (SAN). L′attento assemblaggio delle cartucce avviene dopo un processo produttivo in cui è assente il diclorometano (DCM).
Per risultati ottimali, questo filtro di sfiato si sostituisce una volta all′anno.
Da usare con serbatoi in PE da 30/60/100 L alimentati con acqua pura di tipo 2 Elix® prodotti da AFS® Essential e dai sistemi Elix® Advantage/Essential/Reference.
Applicazioni
Il filtro di sfiato offre una protezione superiore nei confronti dei contaminanti trasportati dall′aria.
Caratteristiche e vantaggi
Il filtro di sfiato è dotato di:
  • Carbone attivo per l′assorbimento di composti organici volatili.
  • Un letto di calce sodata per la rimozione del biossido di carbonio.
  • Un filtro idrofobo da 0,65 μm per evitare che particelle e batteri entrino nel serbatoio.
Altre note
Indicazioni per l′uso:
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: comuni analisi di laboratorio
  • Uso previsto: Purificazione dell′aria
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane da 0,65 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nel manuale d′uso (fornito col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
    • Recensioni 5
    • Voti 3
    5 su 5 stelle.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Traduci con Google