Documenti fondamentali
PR0G0T0S2
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard TS2
Progard® TS2 Pretreatment Pack
5 recensori su 5 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
For the optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membranes
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® TS2
Scegli un formato
1 EA
579,00 €
579,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
579,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
579,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
EPDM rubber
cartridge (activated carbon)
cartridge
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removes of large particles and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® TS2 è stato ideato per pretrattare l′acqua di rubinetto prima della purificazione con osmosi inversa (RO). L′acqua di rubinetto è pretrattata rimuovendo in modo efficace contaminanti quali cloro libero, grosse particelle e colloidi, composti organici e durezza. Così si protegge la membrana da RO da contaminazione organica, ossidazione dovuta al cloro e incrostazioni minerali. Si allunga anche la vita del sistema per la purificazione dell′acqua e se ne ottimizzano le prestazioni.
Polifosfato per la protezione antincrostante. Carbone attivo impregnato d′argento per la riduzione del cloro libero e la protezione batteriostatica.
Applicazioni
L′acqua purificata prodotta usando i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q®, AFS®, RiOs ed Elix® attrezzati con il blocco di pretrattamento Progard® TS2 viene utilizzata in diverse applicazioni di laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Protegge la membrana RO dalle incrostazioni minerali, dallo sporcamento causato dai contaminanti organici e dall′ossidazione da cloro.
  • I polifosfati proteggono dalle incrostazioni.
  • Il carbone attivo impregnato d′argento riduce il cloro libero e previene la proliferazione batterica.
  • Il filtro di profondità rimuove particelle e colloidi.
  • L′etichetta e-Sure con tecnologia RFID assicura la piena tracciabilità e permette una lettura immediata delle informazioni relative al blocco.
  • Per risultati ottimali, sostituire ogni 6 mesi.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. Come smaltire i blocchi già utilizzati?
    1 risposta
    1. Progard® TS2 Pretreatment Pack is not classified in Europe as a hazardous substance in regards to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regards to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      Therefore, this Purification Cartridge do not require in Europe any Safety Data Sheet (SDS) to be in accordance with the Regulation (EC) 1907/2006 and the Regulation (EC) 1272/2008.
      Progard® TS2 Pretreatment Pack do not require a Safety Data Sheet (SDS) under the Occupational Health and Safety Administration Standard entitled “Hazard Communication” 29 CFR 1910.1200 for the United States of America.
      Progard® TS2 Pretreatment Pack do not meet the criteria of a W.H.M.I.S. classification of a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Material Safety Data Sheet is not required in Canada for this product.
      Disposable of wastes should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
      Utile?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  3. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  10. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
Recensioni
5 recensori su 5 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
1–4 di 5 recensioni  
Filtri attivi
  1. Hameln, NI, Germany
    • Recensione 1
    • Voti 4
    1 su 5 stelle.
    Expensive and often faulty
    This is the second time in three years (~6 packs), that the article is defect and needs to be replaced.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help extend the usage of this cartridge. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!
  2. Minnetonka, MN
    • Recensione 1
    • Voti 2
    4 su 5 stelle.
    Works well
    The system works well producing type three water but the Progard ts2 pack needs replacement after only four months service ( 100L produced) this seems a bit short.
    Traduci con Google
    Utile?
    • Recensioni 5
    • Voti 3
    5 su 5 stelle.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Traduci con Google
    Utile?
  3. Florida
    • Recensione 1
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    Great product
    Great product, works as directed. Used in our RO system.
    Traduci con Google
    Utile?
  4. 1 recensione solo con voto