Documenti fondamentali
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Scegli un formato
1 EA
2.110,00 €
2.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
2.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L14
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion H2PO4-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07166
Parametri
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
Stato fisico
Shipped in methanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)