Documenti fondamentali
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Sinonimo/i:
Silica gel
Scegli un formato
100 G
77,00 €
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
77,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gel di silice, 75-200 μm particle size
Grado
high-purity grade
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
250-350 m2/g
Perdita
~5% loss on drying
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
75-200 μm
Dimensione pori
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
Supelco
717177
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
Gel di silice