63329-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Superficially Porous Wide Pore C4 UHPLC Column
Scegli un formato
1.090,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.090,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L26
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Analiti specifici
IgG
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
0.6% carbon loading
Parametri
600 bar pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Anticorpo
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)