Documenti fondamentali
59999-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Sinonimo/i:
Supel Carbon LC, Guard Cartridge Holder
Scegli un formato
1 EA
98,50 €
98,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
98,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
98,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Supel
Confezionamento
pkg of 1 ea fittings included
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Compatibilità
for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Nota a piè di pagina
To be used in line with 2.1, 3.0, and 4.6 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 mm HPLC Columns.
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
Prodotti consigliati
Supel Carbon LC Guard Cartridges, Cat. No. 59995-U, 59988-U, or 59981-U
Note legali
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.