59982-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column Kit
Sinonimo/i:
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
794,00 €
Scegli un formato
About This Item
794,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge Kit, Kit, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L109
Nome Commerciale
Supel™
Confezionamento
pkg of 1 kit
Parametri
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Area superficiale
155 m2/g
Matrice
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1-14
Tecnica di separazione
mixed mode
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.