Documenti
57677
Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter
frit diam. 3 mm
Sinonimo/i:
Replacement Frit, 3mm, for IT Precolumn Filter, 10 pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel IT frit
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. frit
3 mm
Dimensione pori
0.5 μm
Compatibilità
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
Descrizione generale
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.