Documenti fondamentali
57632
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 5 mL
Scegli un formato
1 EA
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Volume
5 mL
Descrizione generale
Sample loop for model 7725 injector (volume 5 μL) is fabricated for advanced fluid-handling solutions for large number of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be made use in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Altre note
Note: Use VESPEL seals to pH 10, Tefzel seals to pH 14.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)