Documenti fondamentali
58827
Rheodyne® Model 7010 Injector
Scegli un formato
1 EA
687,40 €
687,40 €
Prezzo di listino982,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
687,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
687,40 €
Prezzo di listino982,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Caratteristiche
number of ports 6
positions 2
Descrizione generale
The original Rheodyne HPLC injector, Model 7010 introduces 5 μL - 5 mL samples onto a column with excellent reproducibility (intended for complete loop filling only). Six clustered ports allow compact interconnections, minimizing tubing volume. The flat-face seal is easy to adjust and service. Operates at pressures to 7000 psi (490 kg/cm2). Supplied with a 20 μL loop; order fill port separately.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)