57630
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel sample loop and fittings
Produttore/marchio commerciale
Rheodyne 7755-027
Volume
1 mL
Compatibilità
for use with Rheodyne 7725 and 7725i injector
Descrizione generale
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.