Documenti fondamentali
57649
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 5 mL, PEEK
Scegli un formato
1 EA
298,00 €
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
298,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
5 mL
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)