Documenti fondamentali
57627
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 100 μL
Scegli un formato
1 EA
48,44 €
48,44 €
Prezzo di listino69,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,44 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
48,44 €
Prezzo di listino69,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Volume
100 μL
Descrizione generale
Sample loop for model 7725 injector (volume 100 μL) is best suited for advanced fluid-handling solutions for broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It is useful in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.