Documenti fondamentali
57403
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
Scegli un formato
1 EA
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Lungh. × D.I.
10 m × 0.25 mm
Volume
0.5 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)