Documenti fondamentali
57405
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.5 mm, volume 1.0 mL
Scegli un formato
1 EA
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Lungh. × D.I.
5 m × 0.5 mm
Volume
1.0 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Guillermina Calo et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(1), 55-64 (2016-12-10)
Do human trophoblast cells modulate neutrophil extracellular trap (NET) formation, reactive oxygen species (ROS) synthesis and neutrophil apoptosis through mechanisms involving vasoactive intestinal peptide (VIP)? Trophoblast cells inhibited NET formation and ROS synthesis and enhanced neutrophil apoptosis through VIP-mediated pathways
Domande
  1. Knitted Reactor Coil의 일반적인 세척방법은 어떻게 되는지 문의 드립니다. 주사용수(물)로 세척한 후 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로 세척하는 방법과 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로만 세척하는 방법, 이 두 가지 방법을 하나의 Coil로 사용했을 때에 문제가 될 수 있을까요?
    1 risposta
    1. The Knitted reactor coil is made of PTFE and is compatible with any cleaning solvent within a pH range of 1-14.