Documenti fondamentali
57266
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Sinonimo/i:
TOP PLATE W/FLOW CONTROL VALVES, 24 PORT VISIPREP-DL
Scegli un formato
1 EA
1.180,00 €
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Nota a piè di pagina
Included with Visiprep DL 24-port Vacuum Manifold (57265)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)