47537-U
52 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
Sinonimo/i:
Japanese Indoor Air Standard Mix
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)