Documenti fondamentali
55254-U
Supelco
Fase stazionaria per SPE Supelclean, funzionalizzata con gruppi solfossido, sfusa
pkg of 100 g
Scegli un formato
100 G
467,00 €
467,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
467,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
467,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pkg of 100 g
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Gruppo funzionale matrice
sulfoxide phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)