55418-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep Bulk
Sinonimo/i:
QuEChERS
Scegli un formato
402,00 €
Scegli un formato
About This Item
402,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ QuE, Z-Sep Bulk
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel™
Composizione
Z-Sep Bulk
Confezionamento
pkg of 20 g
tecniche
QuEChERS: suitable
Area superficiale
310 m2/g
Matrice
silica gel base material
Gruppo funzionale matrice
zirconia-based phase
Dimensione particelle
22 μm
Dimensione pori
14 nm pore size
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Altre note
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenuto correlato
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.