55299-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Sinonimo/i:
QuEChERS
Scegli un formato
392,00 €
Scegli un formato
About This Item
392,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ QuE, Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
Supel™
Composizione
Z-Sep+ Bulk
Confezionamento
pkg of 20 g
tecniche
QuEChERS: suitable
Area superficiale
480 m2/g
Matrice
silica gel base material
Gruppo funzionale matrice
zirconia-based phase
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Altre note
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEFiltri attivi