Documenti fondamentali
57228-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Scegli un formato
100 G
455,00 €
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
455,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pkg of 100 g
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Gruppo funzionale matrice
carboxypropyl bonding
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
  • Counter ion is Na+
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
  • Carries a negative charge at pH 6.8 or above
  • A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
  • Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
·
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.