Documenti fondamentali
55119-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean Envi-Carb-II SPE), bed B 300 mg (Supelclean PSA SPE), volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
268,00 €
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
268,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed A, 500 mg (Supelclean
Envi-Carb-II SPE)
bed B, 300 mg (Supelclean
PSA SPE)
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
PSA phase
carbon phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean PSA is a polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
  • Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Note legali
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE