Documenti fondamentali
WHA3017917
Cartine in cellulosa Whatman® per cromatografia
17 CHR, W × L 460 mm × 570 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z742260, blotting papers, cellulose membranes
Scegli un formato
1 PKG
1.280,00 €
1.280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.280,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
1.280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose membrane
sheets
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
17-chr
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 3017-917
Whatman Article No. 28419238 (US reference)
Parametri
190 mm/30 min flow rate
Largh. × lungh.
460 mm × 570 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Le cartine per cromatografia in cellulosa Whatman Grado 17 Chr sono cartine in cellulosa altamente assorbenti per cromatografia preparativa su carta, western blotting e blotting di acidi nucleici. Carta cromatografica spessa in cellulosa con assorbimento uniforme e azione capillare.
Prodotta e testata specificamente per la cromatografia preparativa su carta. Le cartine per cromatografia in cellulosa Whatman Grado 17 Chr sono in pura cellulosa. La nostra cellulosa è prodotta interamente da linter di cotone di altissima qualità, senza alcun tipo di additivo. Sono disponibili in un'ampia varietà di formati, sia in fogli sia in rotoli.
Caratteristiche e vantaggi
  • Capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare: importanti nelle separazioni chimiche
  • Durevole: adatto a carichi pesanti
  • Portata: consente portate molto elevate (190 mm/30 min)
  • Ampiamente utilizzato: per il blotting di proteine come di acidi nucleici.
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The