57058
Tubi per SPE Supelclean™ ENVI-Florisil®
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Scegli un formato
300,05 €
Prezzo di listino353,00 €Risparmia il 15%Scegli un formato
About This Item
300,05 €
Prezzo di listino353,00 €Risparmia il 15%Prodotti consigliati
Materiali
PTFE frit
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Diametro
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase normale o adsorbimento
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni organiche
- Maglie: 100/200; disponibili con setti in PTFE o in acciaio inossidabile
- Testato secondo i metodi analitici previsti dal Contract Laboratory Program (CLP) dell′EPA (US Environmental Protection Agency) nel documento “Statement of work for pesticides”
- Materiale ad elevata polarità in grado di assorbire in maniera elevata composti polari da matrici non polari in condizioni di fase normali
- Le applicazioni più comuni interessano alcoli, aldeidi, ammine, erbicidi, pesticidi, PCB, chetoni, nitrocomposti, acidi organici e fenoli.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?