53509-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express C8, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
5.4% carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Protocolli
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.