53307-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Peptide Separation ES-C18 Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC Ascentis® peptidi Express ES- C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
operating pH range
1-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.