Documenti fondamentali
52781-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
Scegli un formato
108 EA
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
365,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 50 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
8.4% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
Capacità
0.06 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)