Documenti fondamentali
52582-U
Supelco
Colonnina per SPE Supelclean con Florisil®/Na2SO4
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Sinonimo/i:
Florisil, solfato di sodio, cartuccia SPE, 6 mL
Scegli un formato
48 EA
1.080,00 €
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
1.080,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Livello qualitativo
agenzia
EN ISO 9377-2
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
Confezionamento
pk of 48
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
florisil phase
sodium sulfate phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase normale o adsorbimento
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni organiche
  • Colonnina per SPE a doppio strato, contiene Na2SO4 (strato superiore) e Florisil (silicato di magnesio; strato inferiore) separati e confezionati con frits in PTFE (colonnine in vetro) o frits in PE (colonnine in PP)
  • Dimensione delle particelle di Florisil - 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4Purezza - 99,99 +%, densità - 2,68 g/mL
  • Eccellente per rimuovere/isolare composti polari da matrici organiche
  • Lo strato di Na2SO4 aiuta a rimuovere i residui acquosi del campione che potrebbero ostacolare le prestazioni del Florisil e/o la successiva analisi mediante GC
  • Disponibile in colonnine per SPE in vetro che consentono di riattivare il Florisil mediante riscaldamento a 140° C per 16 ore
  • Da utilizzare in combinazione con il campionatore per grandi volumi Visiprep (n. Cat. 57275) e le rampe da vuoto per SPE Visiprep per il processamento di campioni di grande volume.
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)