56681
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
Sinonimo/i:
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
DIN
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
alkane standard solution
heptane
standard solution for the determination of the retention time
Florisil® tubes
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Special mineral oil standard mixtures are gravimetrically produced for calibration.