Documenti fondamentali
54095-U
Supelco
Tubi per SPE Supelclean ENVI-Florisil®
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
362,00 €
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
362,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Silicato di magnesio
Meccanismo di ritenzione: fase normale o adsorbimento
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni organiche
  • Maglie: 100/200; disponibili con setti in PTFE o in acciaio inossidabile
  • Testato secondo i metodi analitici previsti dal Contract Laboratory Program (CLP) dell′EPA (US Environmental Protection Agency) nel documento “Statement of work for pesticides”
  • Materiale ad elevata polarità in grado di assorbire in maniera elevata composti polari da matrici non polari in condizioni di fase normali
  • Le applicazioni più comuni interessano alcoli, aldeidi, ammine, erbicidi, pesticidi, PCB, chetoni, nitrocomposti, acidi organici e fenoli.
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2