Documenti fondamentali
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
white silicone septa
Caratteristiche
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 8-ST14
Parametri
250 °C max. temp.
Diametro
8 mm
Compatibilità
for use with 2 mL vial - standard opening
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)