Documenti fondamentali
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
Scegli un formato
100 EA
38,10 €
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
38,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red PTFE/white silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diametro
8 mm
Spessore
0.065 in.
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)