Documenti fondamentali
27401
Supelco
Screw cap
black polypropylene hole cap,
large opening in top of cap, no septum
, pkg of 100 ea, thread for 8-425
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Screw caps (large, opening in top of cap, no septum, thread 8-425) are available as hole caps for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)