Documenti fondamentali
22313-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 11mm crimp top vials, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
362,00 €
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
362,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 11mm crimp top vials
Descrizione generale
The adjustable hand crimper is ideal if you use varying thickness of septa in your analysis. This product has the ability to be adjusted for changes in septa thickness.
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)