Documenti fondamentali
50501321
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
812,00 €
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
812,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
agenzia
suitable for USP L60
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
2.6 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
  • Ritenzione e risoluzione eccellenti dei composti polari
  • Selettività unica rispetto alle C18
  • Forma di picco ed efficienza eccellenti
  • Meno idrofoba delle colonne C18
  • Compatibile con le fasi mobili al 100% acquose
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in
Domande
  1. what is its pressure range? (bar)
    1 risposta
    1. The maximum recommended operating pressure is 400 bar.