Documenti fondamentali
47084-U
Supelco
Amide Test Mixture
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analita
Descrizione
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)