58928-U
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
SUPELCOSIL LC-18-S Reversed-Phase Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Determination of epoxides by high-performance liquid chromatography following derivatization with N,N-diethyldithiocarbamate.: This study discusses the use of SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column for the determination of epoxides in various samples. The research highlights the efficiency of the column in separating epoxide derivatives, showcasing its application in analytical chemistry for accurate and reliable compound analysis. (Dupard-Julien et al., 2007).
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?