No regeneration method is available for this product.
503088
Trappola ossigeno/umidità Supelpure-O
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Sinonimo/i:
SUPELPURE-O, 750CC, 1/4IN FITTINGS
Prodotti consigliati
Volume
750 cc
Raccordi
1/4 in. fitting
Descrizione generale
Dimensioni:
- Trappola da 120 cc: lunghezza 111/8in. (28,2 cm) x diametro 13/8 in. (35 mm)
- Trappola da 750 cc: lunghezza 161/2 in. (41,9 cm) x diametro 25/16in. (59 mm)
- Trappola S: lunghezza 71/2 in. (19 cm) x larghezza 59/16 in. (14,1 cm) x diametro 1/2 in. (13 mm) [lunghezza totale del letto = 193/4 in. (50,2 cm); la lunghezza del letto più estesa assicura il contatto prolungato tra gas e adsorbente e fornisce una maggiore capacità di lavoro]
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is it possible to regenerate a spent trap through heat treatment of other method?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the pressure rating of the Supelpure _ O oxuygen/moisture trap, and what is the H2O/O2 capacities? Can it be used with H2?
1 risposta-
The maximum pressure recommended for this product is 250 psi (17.2 bar). The removal capacities are 10.2 grams of water and 2.4 grams of oxygen. This trap is suitable for use with hydrogen.
Utile?
-
-
Does the "CC" designation relate to the volume of gas that the purifier can scrub at a time, or does it indicate the longevity of the purifier? Additionally, does it affect the flow rate? What pressure should a nitrogen regulator be set to in order to use this product?
1 risposta-
The "cc" designation refers to the volume of adsorbent material in each of the two products, Supelpure-O 120CC and Supelpure-O 750cc. The lifetime of the Supelpure-O, and/or any gas purification trap, relies on the contaminants and their concentration level in the incoming gas, as well as the flow rate. Bulletin 918 on gas purification includes a table of the maximum flow rate and pressure of various gas purification products, some of which are no longer available.
The pressure setting on the incoming carrier gas tank depends on the type of analysis being performed, whether packed or capillary, isothermal or temperature programmed method, etc. For GC applications, a pressure at least 20psi higher than that achieved during the analysis is recommended, preferably 40-50psi higher. In GCs that do not maintain constant pressure, as the temperature increases, resistance and back pressure rise, causing the flow rate to drop.Utile?