Documenti fondamentali
22993
Supelco
Oxiclear Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/4 in. fitting
Sinonimo/i:
DISPOSABLE PURIFIER 1/4 INCH EA
Scegli un formato
1 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Raccordi
1/4 in. fitting
Descrizione generale
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Note legali
Oxiclear is a trademark of Labclear
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3