Documenti fondamentali
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
Scegli un formato
1 EA
316,00 €
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
316,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
L × diam.
5 1/2 in. × 2 in.
Descrizione generale
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Note legali
Oxiclear is a trademark of Labclear
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)