Documenti fondamentali
Z290246
Supelco
Model 1000 oxygen trap
connections size 1/4 in.
Scegli un formato
1 EA
346,00 €
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
346,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Dimens. connessioni
1/4 in.
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
High-pressure, nickel-plated steel cylinder filled with a high capacity oxygen adsorbent. Low initial cost and high capacity gives months of use and reduces down time. Exceptional efficiency typically results in less than 30 ppb oxygen at the outlet.
Oxygen traps protect the liquid phase in HPLC columns from oxidation, and are particularly useful for capillary columns.
Contains 500 g of adsorbent, capable of removing over 1 L of oxygen at standard temperature and pressure.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vikash Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 19909-19917 (2015-10-31)
Cu(II) complexes of N2O2 type ligands, L(1)H2 and L(2)H2 [L(1)H2 = 6,6'-(((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)bis(methylene))bis(2,4-di-tert-butylphenol); L(2)H2 = 2,4-di-tert-butyl-6-(((3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)(pyridin-2-yl-methyl)amino)methyl)phenol], have been synthesized. Addition of nitrogen dioxide (NO2) in THF solutions of the complexes resulted in the nitration at the 4-position of a coordinated equatorial